missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tribenzothiophene, TRC

Artikelnummer. 30452961
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30452961 10 mg
30450150 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30452961 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT76785010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 30796-92-0
Molekylær formel C14H8S
Molekylvægt (g/mol) 208.28
Synonym 4,5-Epithiophenanthrene, Benzo[def]dibenzothiophene, Phenanthro[4,5-bcd]thiophene
SMIL c1cc2ccc3cccc4sc(c1)c2c34

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tribenzothiophene
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H8S/c1-3-9-7-8-10-4-2-6-12-14(10)13(9)11(5-1)15-12/h1-8H
Formel vægt 208.0347
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.