Få mere at vide
Tribenzothiophene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tribenzothiophene |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8S/c1-3-9-7-8-10-4-2-6-12-14(10)13(9)11(5-1)15-12/h1-8H |
| Formel vægt | 208.0347 |