Få mere at vide
Stammeside, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Tribenoside |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H34O6/c1-2-32-29-26(30)28(34-20-24-16-10-5-11-17-24)27(35-29)25(33-19-23-14-8-4-9-15-23)21-31-18-22-12-6-3-7-13-22/h3-17,25-30H,2,18-21H2,1H3/t25-,26-,27-,28-,29?/m1/s1 |
| Formel vægt | 478.24 |