Få mere at vide
Abnova™ TRIB1/CEN8p FISH sonde
Mængde:
100μ L
200μ L
Pakningsstørrelse:
100µL
200µL
Beskrivelse
FISH er en teknik, der bruges til at identificere og lokalisere tilstedeværelsen eller fraværet af specifikke DNA-sekvenser på celler og væv. Abnova har udviklet en række FISH-prober til påvisning af genamplifikation, tab og translokation. Hver FISH-probe har et par locus-specifikke, fluorofor-mærkede prober, der stammer fra et bakteriel kromosom (BAC ) bibliotek.
Fordele
- Dobbeltfarvede prober til hurtig, følsom og specifik detektion
- Arbejd med metafasespredning, paraffinindlejret og frosset væv
- Identificer genamplifikation, tab og translokation
- Højt signal til støj-forhold
- Lav krydsreaktivitet
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved °4 C i mørke. |
| Til brug med (applikation) | Fluorescerende in situ-hybridisering (celle), fluorescerende in situ-hybridisering (formalin/PFA-fikserede paraffinindlejrede sektioner) |
| Inkluderer | DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 250 uL |
| Produkttype | TRIB1/CEN8p FISH sonde |
| Mængde | 200μ L |