missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Triazophos-D5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triazophos D5 (Phenyl D5) |
| CAS | 1773496-62-0 |
| Molekylær formel | C12 2H5 H11 N3 O3 P S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Triazophos D5 (Phenyl D5) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N3O3PS/c1-3-16-19(20,17-4-2)18-12-13-10-15(14-12)11-8-6-5-7-9-11/h5-10H,3-4H2,1-2H3/i5D,6D,7D,8D,9D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])n2cnc(OP(=S)(OCC)OCC)n2 |
| IUPAC navn | diethoxy-[[1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-1,2,4-triazol-3-yl]oxy]-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane |
| Molekylvægt (g/mol) | 318.34 |
| Formel vægt | 318.0964 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?