Få mere at vide
Triazophos 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323576
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30323576 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 30323576 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17650000AC1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triazophos
CAS 24017-47-8
Analyt- eller komponentnavne Triazophos
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H16 N3 O3 P S
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-(1-phenyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl) ester, 1H-1,2,4-Triazol-3-ol, 1-phenyl-, O-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), 1-Phenyl-3-(O,O-diethylthionophosphoryl)-1,2,4-triazole, HOE 2960, Hostathion, Hostathion 40EC, Hostation, Triazofos, Triazophos
InChI formel InChI=1S/C12H16N3O3PS/c1-3-16-19(20,17-4-2)18-12-13-10-15(14-12)11-8-6-5-7-9-11/h5-10H,3-4H2,1-2H3
Løsningstype Single Solution
SMIL CCOP(=S)(OCC)Oc1ncn(n1)c2ccccc2
IUPAC navn diethoxy-[(1-phenyl-1,2,4-triazol-3-yl)oxy]-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 313.31
Mængde 1 ml
Formel vægt 313.065 g/mol