Få mere at vide
BRAND™ Trekantede kileformede PTFE magnetiske omrørerstænger
Shop alle Brand produkter
Længde (metrisk):
25 mm
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
80 mm
Diameter (metrisk):
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Ideel til opløsning af faste stoffer og blanding af sedimenter på grund af skrabevirkning
- Kantet overflade skaber høj turbulens selv ved lave hastigheder
- Leveres i pakker med 10 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Trekantet kileformet |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Længde (metrisk) | 35 mm |
| Materiale | PTFE |
| Mængde | 10/Pk. |
| Form | Trekant |