Få mere at vide
BRAND™ Trekantede kileformede PTFE magnetiske omrørerstænger
Artikelnummer. 10762351 Shop alle Brand produkter
Længde (metrisk):
25 mm
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
80 mm
Diameter (metrisk):
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10762351
Brand: BRAND™ 137812
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En fremragende mulighed for flydende omrøring i laboratoriet.
  • Ideel til opløsning af faste stoffer og blanding af sedimenter på grund af skrabevirkning
  • Kantet overflade skaber høj turbulens selv ved lave hastigheder
  • Leveres i pakker med 10 stk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Trekantet kileformet
Diameter (metrisk) 14 mm
Længde (metrisk) 25 mm
Materiale PTFE
Mængde 10/Pk.
Form Trekant