Få mere at vide
Fisherbrand™ Trekantet stativstativ
Artikelnummer. p-8571013 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
125 mm sidelængde
150 mm sidelængde
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12966916
Only null left
Add to basket
Add to basket
Designet til at klare kravene fra et moderne laboratorium.
Forzinket stål med 210 mm højde, 6 mm diameter ben.
Specifications
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 210 mm
Længde (metrisk) 150 mm sidelængde
Produkttype Stativ stativ
Form Trekantet
Slutte Forzinket