Få mere at vide
Fisherbrand™ Trekantet stativstativ
Artikelnummer. 12966916 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
125 mm sidelængde
150 mm sidelængde
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12966916 150 mm sidelængde Hver
11779806 125 mm sidelængde Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12966916
Forventet forsendelse: 05-03-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at klare kravene fra et moderne laboratorium.
Forzinket stål med 210 mm højde, 6 mm diameter ben.
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 210 mm
Længde (metrisk) 150 mm sidelængde
Produkttype Stativ stativ
Form Trekantet
Slutte Forzinket