Få mere at vide
Fisherbrand™ Trekantede PTFE rørestave
Artikelnummer. 12626326 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
12 x 6 mm
20 x 8 mm
25 x 8 mm
35 x 9 mm
25 x 14 mm
40 x 14 mm
50 x 12 mm
55 x 14 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
12626326 20 x 8 mm Pakke med 10
11848932 40 x 14 mm Pakke med 5
11818872 12 x 6 mm Pakke med 10
11597812 35 x 9 mm Pakke med 5
11838872 35 x 9 mm Pakke med 10
11828872 25 x 8 mm Pakke med 10
11898922 25 x 14 mm Pakke med 10
11848872 50 x 12 mm Pakke med 5
11858932 55 x 14 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 12626326
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Særligt effektiv til at opløse faste stoffer og blande sedimenter på grund af skrabelignende virkning på bunden af beholderen. Den trekantede PTFE-rørestang giver stabil omrøring til fladbundede beholdere.
  • Stabil, almen magnetisk rørestang
  • Særligt effektiv til at opløse faste stoffer og blande sedimenter på grund af skrabelignende virkning på bunden af beholderen
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Hvid
Oversigt PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne
Dimensioner (L x B x H) 20 x 8 mm
Til brug med (udstyr) Containere& Beholdere / Omrører varmeplader
Højde (metrisk) 8mm
Bredde (metrisk) 8mm
Længde (metrisk) 20 mm
Mængde 5/Pk.
Form Trekant