Få mere at vide
Triamylamine(mixture of branched chain isomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triamylamine(mixture of branched chain isomers) |
| CAS | 621-77-2 |
| Molekylær formel | C15H33N |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H33N/c1-4-7-10-13-16(14-11-8-5-2)15-12-9-6-3/h4-15H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCCCN(CCCCC)CCCCC |
| IUPAC navn | N,N-dipentylpentan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.43 |
| Formel vægt | 227.2613 |