missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Triamylamine(mixture of branched chain isomers), TRC

Artikelnummer. 30423822
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30423822 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423822 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2210202.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Triamylamine(mixture of branched chain isomers)
CAS 621-77-2
Molekylær formel C15H33N
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C15H33N/c1-4-7-10-13-16(14-11-8-5-2)15-12-9-6-3/h4-15H2,1-3H3
SMIL CCCCCN(CCCCC)CCCCC
IUPAC navn N,N-dipentylpentan-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 227.43
Formel vægt 227.2613
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.