Få mere at vide
Triamylfosfat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tri-n-pentyl phosphate |
| CAS | 2528-38-3 |
| Molekylær formel | C15 H33 O4 P |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Pentyl phosphate ((C5H11O)3PO) (6CI,7CI), 1-Pentanol','phosphate (3:1), NSC 202805, Tri-n-amyl phosphate, Tri-n-pentyl phosphate, Triamyl phosphate, Tripentyl phosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H33O4P/c1-4-7-10-13-17-20(16,18-14-11-8-5-2)19-15-12-9-6-3/h4-15H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCCCOP(=O)(OCCCCC)OCCCCC |
| IUPAC navn | tripentylfosfat |
| Molekylvægt (g/mol) | 308.39 |
| Formel vægt | 308.2116 |