Få mere at vide
Triamterene, Mikromol™
Artikelnummer. 17923626
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17923626 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17923626 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0269.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Triamterene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triamterene
CAS 396-01-0
Analyt- eller komponentnavne Triamterene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H11 N7
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 6-Phenyl-2,4,7-pteridinetriamine, 2,4,7-Triamino-6-phenyl-pteridine, 2,4,7-Triamino-6-phenylpteridine, 6-Phenyl-2,4,7-triaminopteridine, Ademin, Ademine, Diren, Ditak, Diurene, Dyren, Dyrenium, Dytac, Jatropur, NSC 77625, Noridil, Pterofen, Pterophene, SKF 8542, Taturil, Teriam, Teridin, Tri-Span, Triampur, Triamteren, Triamterene, Triamteril, Triamteril complex, Triteren, Urocaudal
InChI formel InChI=1S/C12H11N7/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9/h1-5H,(H6,13,14,15,17,18,19)
SMIL Nc1nc(N)c2nc(c(N)nc2n1)c3ccccc3
IUPAC navn 6-phenylpteridin-2,4,7-triamin
Molekylvægt (g/mol) 253.26
Mængde 500 mg
Formel vægt 253,1076 g/mol