Få mere at vide
Triamterene, LoGiCal
Artikelnummer. 30462468
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462468 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462468 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0269.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triamterene
CAS 396-01-0
Analyt- eller komponentnavne Triamterene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H11 N7
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 6-Phenyl-2,4,7-pteridinetriamine, 2,4,7-Triamino-6-phenyl-pteridine, 2,4,7-Triamino-6-phenylpteridine, 6-Phenyl-2,4,7-triaminopteridine, Ademin, Ademine, Diren, Ditak, Diurene, Dyren, Dyrenium, Dytac, Jatropur, NSC 77625, Noridil, Pterofen, Pterophene, SKF 8542, Taturil, Teriam, Teridin, Tri-Span, Triampur, Triamteren, Triamterene, Triamteril, Triamteril complex, Triteren, Urocaudal
InChI formel InChI=1S/C12H11N7/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9/h1-5H,(H6,13,14,15,17,18,19)
Løsningstype Fedt
SMIL Nc1nc(N)c2nc(c(N)nc2n1)c3ccccc3
IUPAC navn 6-phenylpteridin-2,4,7-triamin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 253.26
Mængde 10 mg
Formel vægt 253,1076 g/mol