missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Triamterene-d5, TRC

Artikelnummer. 30453481
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30453481 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30453481 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT767327100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Triamterene-d5
CAS 1189922-23-3
Molekylær formel C12 D5 H6 N7
Mængde 100 mg
Synonym Triamterene D5 (ring D5), Triamterene D5 (phenyl D5), 6-(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)pteridine-2,4,7-triamine
InChI formel InChI=1S/C12H11N7/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9/h1-5H,(H6,13,14,15,17,18,19)/i1D,2D,3D,4D,5D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])c2nc3c(N)nc(N)nc3nc2N
IUPAC navn 6-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)pteridine-2,4,7-triamine
Molekylvægt (g/mol) 258.293
Formel vægt 258.139
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.