Få mere at vide
Triamterene-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triamterene-d5 |
| CAS | 1189922-23-3 |
| Molekylær formel | C12 D5 H6 N7 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Triamterene D5 (ring D5), Triamterene D5 (phenyl D5), 6-(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)pteridine-2,4,7-triamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N7/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9/h1-5H,(H6,13,14,15,17,18,19)/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])c2nc3c(N)nc(N)nc3nc2N |
| IUPAC navn | 6-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)pteridine-2,4,7-triamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.293 |
| Formel vægt | 258.139 |