Få mere at vide
Triamiphos, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320402
Skift visning
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30320402 25 mg 25mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30320402 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC17640000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triamiphos
CAS 1031-47-6
Analyt- eller komponentnavne Triamiphos
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H19 N6 O P
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym P-(5-Amino-3-phenyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethylphosphonic diamide, 5-Amino-1-[bis(dimethylamino)phosphinyl]-3-phenyl-1,2,4-triazole, 5-Amino-1-bis(dimethylamido)phosphoryl-3-phenyl-1,2,4-triazole, 5-Amino-3-phenyl-1,2,4-triazol-1-yl-N,N,N',N'-tetramethylphosphodiamide, NSC 232670, Triamiphos, WP 155, Wepsyn, Wepsyn 155
InChI formel InChI=1S/C12H19N6OP/c1-16(2)20(19,17(3)4)18-12(13)14-11(15-18)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,1-4H3,(H2,13,14,15)
Løsningstype Fedt
SMIL CN(C)P(=O)(N(C)C)n1nc(nc1N)c2ccccc2
IUPAC navn 2-[bis(dimethylamino)fosforyl]-5-phenyl-1,2,4-triazol-3-amin
Industry Type Miljøtest
Molekylvægt (g/mol) 294.29
Mængde 25 mg
Formel vægt 294,1358 g/mol