Få mere at vide
Triamcinolone, Mikromol™
Artikelnummer. 17941476
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17941476 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17941476 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0198.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Triamcinolone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triamcinolone
CAS 124-94-7
Analyt- eller komponentnavne Triamcinolone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H27 F O6
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Triamcinolone Acetonide Imp. A (EP), Triamcinolone, Triamcinolone Acetonide Impurity A
InChI formel InChI=1S/C21H27FO6/c1-18-6-5-12(24)7-11(18)3-4-13-14-8-15(25)21(28,17(27)10-23)19(14,2)9-16(26)20(13,18)22/h5-7,13-16,23,25-26,28H,3-4,8-10H2,1-2H3/t13-,14-,15+,16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
SMIL C[C@]12C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@]2(O)C(=O)CO
IUPAC navn (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17S)-9-fluoro-11,16,17-trihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 394.43
Mængde 250 mg
Formel vægt 394.1792 g/mol