Få mere at vide
Triamcinolone Hexacetonide, Mikromol™
Beskrivelse
Triamcinolone Hexacetonide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triamcinolone Hexacetonide |
| CAS | 5611-51-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Triamcinolone Hexacetonide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C30 H41 F O7 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Triamcinolone Hexacetonide, Aristospan, CL 34433, Hexatrione, Lederlon, Lederspan, TATBA, Triamcinolone acetonide 21-tert-butylacetate, Triamcinolone acetonide tert-butyl acetate, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-(3,3-dimethyl-1-oxobutoxy)-9-fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-, (11beta,16alpha)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11beta,16alpha,17,21-tetrahydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone, 21-(3,3-dimethylbutyrate) (8CI), (11beta,16alpha)-21-(3,3-Dimethyl-1-oxobutoxy)-9-fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione, Butyric acid, 3,3-dimethyl-, 21-ester with 9-fluoro-11beta,16alpha,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione cyclic 16,17-acetal with acetone (8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C30H41FO7/c1-25(2,3)15-24(35)36-16-22(34)30-23(37-26(4,5)38-30)13-20-19-9-8-17-12-18(32)10-11-27(17,6)29(19,31)21(33)14-28(20,30)7/h10-12,19-21,23,33H,8-9,13-16H2,1-7H3/t19-,20-,21-,23+,27-,28-,29-,30+/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)CC(=O)OCC(=O)[C@@]12OC(C)(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]23C |
| IUPAC navn | (11β,16α)-21-(3,3-Dimethyl-1-oxobutoxy)-9-fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| Vis mere |