Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Triamcinolon
Artikelnummer. p-7139379 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 15791799
Brand: Thermo Scientific Chemicals 462240010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-94-7
Molekylær formel C21H27FO6
Molekylvægt (g/mol) 394.43
InChI nøgle GFNANZIMVAIWHM-OBYCQNJPSA-N
PubChem CID 31307
ChEBI CHEBI:9667
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triamcinolone
Smeltepunkt 262°C to 263°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmf
Formel vægt 394.43
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triamcinolone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Triamcinolone