Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Triamcinolon
Artikelnummer. 15791799 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15791799 1 g 1g
15701809 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15791799 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462240010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-94-7
Molekylær formel C21H27FO6
Molekylvægt (g/mol) 394.43
InChI nøgle GFNANZIMVAIWHM-OBYCQNJPSA-N
PubChem CID 31307
ChEBI CHEBI:9667
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triamcinolone
Smeltepunkt 262°C to 263°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmf
Formel vægt 394.43
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triamcinolone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Triamcinolone