missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Triamcinolone 21-Acetate, Mikromol
Beskrivelse
Triamcinolone 21-Acetate, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triamcinolone 21-Acetate |
| CAS | 3859-65-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Triamcinolone 21-Acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23H29FO7 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (11beta,16alpha)-21-(Acetyloxy)-9-fluoro-11,16,17-trihydroxy-pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Fluoro-11beta,16alpha,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-Acetate |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@H](O)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C |
| Molekylvægt (g/mol) | 436.47 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?