Få mere at vide
Triamcinolone 16,21-Diacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triamcinolone 16,21-Diacetate |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H31FO8/c1-13(27)33-12-20(31)25(32)21(34-14(2)28)10-18-17-6-5-15-9-16(29)7-8-22(15,3)24(17,26)19(30)11-23(18,25)4/h7-9,17-19,21,30,32H,5-6,10-12H2,1-4H3/t17-,18-,19-,21+,22-,23-,24-,25+/m0/s1 |
| Formel vægt | 478.2003 |