Få mere at vide
Triamcinolone 16,21-Diacetate, LoGiCal
Artikelnummer. 30459668
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459668 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459668 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0198.02
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triamcinolone 16,21-Diacetate
CAS 67-78-7
Analyt- eller komponentnavne Triamcinolone 16,21-Diacetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C25 H31 F O8
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Triamcinolone Imp. A (EP), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11beta,16alpha,17,21-tetrahydroxy-, 16,21-diacetate (6CI,7CI,8CI), (11beta,16alpha)-16,21-Bis(acetyloxy)-9-fluoro-11,17-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 16alpha,21-Diacetoxy-9alpha-fluoro-11beta,17alpha-dihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 16alpha-Hydroxy-9alpha-fluoroprednisolone diacetate, 8357RP, 9-Fluoro-11beta,16alpha,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 16,21-diacetate, 9alpha-Fluoro-1,4-pregnadiene-11beta,16alpha,17alpha,21-tetraol-3,20-dione 16,21-diacetate, 9alpha-Fluoro-16alpha-hydroxyprednisolone 16,21-diacetate, Aristocort Forte, Aristocort Forte Parenteral, Aristocort Parenterals, Aristocort Syrup, Aristocort diacetate forte, Aristocort diacetate parenteral, CINO 40, Cenacort, Kenacort diacetate Syrup, Kenacourt, Orion, Polcortolon, TAC-D, Tedarol, Tracilon, Triamcinolone 16,21-diacetate, Triamcinolone diacetate, Triamolone 40, Delta1-16alpha-Hydroxy-9alpha-fluorohydrocortisone diacetate, Delta1-9alpha-Fluoro-16alpha-hydroxyhydrocortisone diacetate, Triamcinolone Impurity A
InChI formel InChI=1S/C25H31FO8/c1-13(27)33-12-20(31)25(32)21(34-14(2)28)10-18-17-6-5-15-9-16(29)7-8-22(15,3)24(17,26)19(30)11-23(18,25)4/h7-9,17-19,21,30,32H,5-6,10-12H2,1-4H3/t17-,18-,19-,21+,22-,23-,24-,25+/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@@H](C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)OC(=O)C
IUPAC navn [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17S)-16-acetyloxy-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 478.51
Mængde 10 mg
Formel vægt 478.2003 g/mol