Få mere at vide
Triallyl-s-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion, 98%, stabiliseret
Artikelnummer. 10458742 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10458742 500 g 500g
10587231 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10458742 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 342125000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 1025-15-6 | C12H15N3O3 | 249,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1025-15-6
Molekylær formel C12H15N3O3
Molekylvægt (g/mol) 249.27
MDL nummer MFCD00006554
InChI nøgle KOMNUTZXSVSERR-UHFFFAOYSA-N
Synonym triallyl isocyanurate, isocyanuric acid triallyl ester, 1,3,5-triallyl-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, triallylisocyanurate, taic, diak 7, 1,3,5-triallylisocyanurate, 1,3,5-triallyl isocyanurate, 1,3,5-triallylisocyanuric acid, 1,3,5-tri-2-propenyl-1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione
PubChem CID 13931
IUPAC navn 1,3,5-tris(prop-2-enyl)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion
SMIL C=CCN1C(=O)N(C(=O)N(C1=O)CC=C)CC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triallyl-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
Navn note 98%
Smeltepunkt 24,8 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1590g/mL
Kogepunkt 149,0 °C til 152,0 °C (4,0 mmHg)
Flammepunkt 245 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5120 til 1,5140
Mængde 500 g
Beilstein 26, IV, 637
Specifik vægtfylde 1.159
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: >1 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i acetone, dimethylsulfoxid, ethanol
Stabilisator 1200 ppm MEHQ
Viskositet 90,1 mPa (30 °C)
Formel vægt 249.27
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske efter smeltning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triallyl-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.