Få mere at vide
Triallylfosfit
Artikelnummer. 11343357
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11343357 10 g 10g
11353357 50 g 50g
11363357 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11343357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 017484.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 102-84-1 | C9H15O3P | 202,19 g/mol
Triallylphosphit anvendes som en radikal precursor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-84-1
Molekylær formel C9H15O3P
Molekylvægt (g/mol) 202.19
MDL nummer MFCD00014948
InChI nøgle KJWHEZXBZQXVSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym triallyl phosphite, allyl phosphite, triallylphosphite, triallyloxyphosphine, phosphorous acid, tri-2-propenyl ester, allyl phosphite, c3h5o 3p, phosphorous acid, triallyl ester, allyl phosphite 6ci,7ci, phosphorous acid, tri-2-propen-1-yl ester, tris prop-2-en-1-yl phosphite
PubChem CID 66893
IUPAC navn tris(prop-2-enyl)phosphit
SMIL C=CCOP(OCC=C)OCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triallyl phosphite
Farve Farveløs
Kogepunkt 84°C (12 mmHg)
Flammepunkt 86°C (187°F)
Lugt Strong
Lineær formel (CH2=CHCH2O)3P
Mængde 10 g
FN nummer UN3278
Beilstein 1705535
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix.
Formel vægt 202.19
Fysisk form Væske