Få mere at vide
Triallate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triallate |
| CAS | 2303-17-5 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C10 H16 Cl3 N O S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Propene-1-thiol','2,3,3-trichloro-','diisopropylcarbamate (8CI), Carbamic acid','diisopropylthio-','S-(2,3,3-trichloroallyl) ester (7CI','8CI), Carbamothioic acid','bis(1-methylethyl)-','S-(2,3,3-trichloro-2-propenyl) ester (9CI), 2,3,3-Trichloroallyl N,N-diisopropylthiocarbamate, Avadex BW, CP 23426, Dipthal, Far-Go, MeSH ID: D014214, NSC 379698, S-2,3,3-Trichloroallyl diisopropylthiocarbamate, S-2,3,3-Trichloroallyl N,N-diisopropylthiocarbamate, Triallate, Triamyl, Trillate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16Cl3NOS/c1-6(2)14(7(3)4)10(15)16-5-8(11)9(12)13/h6-7H,5H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)N(C(C)C)C(=O)SCC(=C(Cl)Cl)Cl |
| IUPAC navn | S-(2,3,3-trichloroprop-2-enyl) N,N-di(propan-2-yl)carbamothioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.66 |
| Vis mere |