Få mere at vide
Spectrum™ Prøvestørrelsessæt til bioteknologisk CE-dialysemembranslange (1 meter), MWCO: 1000 kd
Artikelnummer. 15360682
Diameter (metrisk):
10 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
10m
1m
Hver
Artikelnummer. 15360682
Brand: Spectrum™ 131492T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
  • 1m Biotech CE slange i 0,05% natriumazid
  • To universelle slangelukninger
  • Fem åbningsvalg
Ideel til små, kritiske dialyseapplikationer, der kræver den mere kortfattede selektivitet og retention fra Biotech Cellulose Ester (CE) membran end standardkvalitet RC
Kits er fantastiske til at sammenligne membran MWCO ydeevne for at optimere adskillelse eller oprensning. Giver en 1m længde af Biotech-Grade CE membranslange, et par universelle slangelukninger og 5 spidser til åbning af membranslanger. Slangen er vådpakket i 0,05 % natriumazidkonserveringsmiddel, der let skylles ud med vand.
  • Stærkt styret porøsitet for bedre selektivitet og separationer end standardkvalitet RC
  • Ultrapure, ingen tungmetal eller sulfiid urenheder
  • Lav proteinbinding
  • Ingen glycerin fjernelse, rengøring eller forbehandling påkrævet
Tekniske data
MWCO 1.000 kDa
Diameter (metrisk) 20 mm
Længde (metrisk) 3,1 ml/cm vol./længde
Mængde 1 m slange/sæt