Få mere at vide
Spectrum™ Prøvestørrelsessæt til bioteknologisk CE-dialysemembranslange (1 meter), MWCO: 1000 kd
Artikelnummer. 15350682
Skift visning
Diameter (metrisk):
10 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
10m
1m
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
15350682 20 mm 10m
11510980 10 mm Hver
15360682 20 mm 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15350682 Leverandør Spectrum™ Leverandørnr. 131492
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
  • 1m Biotech CE slange i 0,05% natriumazid
  • To universelle slangelukninger
  • Fem åbningsvalg
Ideel til små, kritiske dialyseapplikationer, der kræver den mere kortfattede selektivitet og retention fra Biotech Cellulose Ester (CE) membran end standardkvalitet RC
Kits er fantastiske til at sammenligne membran MWCO ydeevne for at optimere adskillelse eller oprensning. Giver en 1m længde af Biotech-Grade CE membranslange, et par universelle slangelukninger og 5 spidser til åbning af membranslanger. Slangen er vådpakket i 0,05 % natriumazidkonserveringsmiddel, der let skylles ud med vand.
  • Stærkt styret porøsitet for bedre selektivitet og separationer end standardkvalitet RC
  • Ultrapure, ingen tungmetal eller sulfiid urenheder
  • Lav proteinbinding
  • Ingen glycerin fjernelse, rengøring eller forbehandling påkrævet
Tekniske data
MWCO 1.000 kDa
Diameter (metrisk) 20 mm
Længde (metrisk) 3,1 ml/cm vol./længde
Mængde 1 m slange/sæt