Få mere at vide
Spectrum™ Prøvestørrelsessæt til bioteknologisk CE-dialysemembranslange (1 meter), MWCO: 1000 kd
Artikelnummer. 11510980
Skift visning
Diameter (metrisk):
10 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
10m
1m
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
11510980 10 mm Hver
15360682 20 mm 1m
15350682 20 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11510980 Leverandør Spectrum™ Leverandørnr. 131486T
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
  • 1 m rulle Biotech CE dialyseslange (16 mm flad bredde)
  • 2 universelle slangelukninger
  • 5 røråbninger
Ideel til små, kritiske dialyseapplikationer, der kræver den mere kortfattede selektivitet og retention fra Biotech Cellulose Ester (CE) membran end standardkvalitet RC
Kits er fantastiske til at sammenligne membran MWCO ydeevne for at optimere adskillelse eller oprensning. Giver en længde på 1 m Biotech-Grade CE membranslange (16 mm flad bredde), et par universelle slangelukninger og 5 spidser til åbning af membranslanger. Slangen er vådpakket i 0,05 % natriumazidkonserveringsmiddel, der let skylles ud med vand. Ni forskellige MWCO'er tilgængelige: 0,1-0,5 kD, 0,5-1,0 kD, 3,5-5 kD, 8-10 kD, 20 kD, 50 kD, 100 kD, 300 kD og 1000 kD.
  • Stærkt styret porøsitet for bedre selektivitet og separationer end standardkvalitet RC
  • 9 MWCO'er tilgængelige fra 100 til 1.000.000 Dalton
  • Ultrapure, ingen tungmetal eller sulfiid urenheder
  • Lav proteinbinding
  • Ingen glycerin fjernelse, rengøring eller forbehandling påkrævet
Tekniske data
Produkttype Prøvesæt til dialyse
MWCO 1.000 kDa
Diameter (metrisk) 10 mm
Diameter (engelsk) 0,39 tommer
Sættets indhold 1 m rulle Biotech grade CE dialysemembranslange, 2 universallukninger, 5 åbningspunkter
Mængde Hver
Til brug med (applikation) Ideel til små, kritiske dialyseapplikationer