Få mere at vide
Triafamone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triafamone |
| CAS | 874195-61-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Triafamone |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C14 H13 F3 N4 O5 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | N-[2-[(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)carbonyl]-6-fluorophenyl]-1,1-difluoro-N-methylmethanesulfonamide, Triafamone |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13F3N4O5S/c1-21(27(23,24)12(16)17)9-7(5-4-6-8(9)15)10(22)11-18-13(25-2)20-14(19-11)26-3/h4-6,12H,1-3H3 |
| SMIL | COc1nc(OC)nc(n1)C(=O)c2cccc(F)c2N(C)S(=O)(=O)C(F)F |
| Vis mere |