Få mere at vide
Triafamone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328269
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30328269 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30328269 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17623000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triafamone
CAS 874195-61-6
Analyt- eller komponentnavne Triafamone
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C14 H13 F3 N4 O5 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym N-[2-[(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)carbonyl]-6-fluorophenyl]-1,1-difluoro-N-methylmethanesulfonamide, Triafamone
InChI formel InChI=1S/C14H13F3N4O5S/c1-21(27(23,24)12(16)17)9-7(5-4-6-8(9)15)10(22)11-18-13(25-2)20-14(19-11)26-3/h4-6,12H,1-3H3
SMIL COc1nc(OC)nc(n1)C(=O)c2cccc(F)c2N(C)S(=O)(=O)C(F)F
IUPAC navn N-[2-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine-2-carbonyl)-6-fluorophenyl]-1,1-difluoro-N-methylmethanesulfonamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 406.34
Mængde 1 ml
Formel vægt 406.0559 g/mol