Få mere at vide
Triadimenol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325603
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30325603 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30325603 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC17620000100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triadimenol
CAS 55219-65-3
Analyt- eller komponentnavne Triadimenol
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C14 H18 Cl N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Bayfidan, Bayfidan EW, Baytan, Baytan 15, Baytan N, Baytan TF 3479B, KWG 0519, Photon 60GR, Shavit, Spinnaker, Triadimenol, UK 199, Vydine, β-(4-Chlorophenoxy)-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
InChI formel InChI=1S/C14H18ClN3O2/c1-14(2,3)12(19)13(18-9-16-8-17-18)20-11-6-4-10(15)5-7-11/h4-9,12-13,19H,1-3H3
SMIL CC(C)(C)C(O)C(Oc1ccc(Cl)cc1)n2cncn2
IUPAC navn 1-(4-chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 295.76
Mængde 100 mg
Formel vægt 295.1088 g/mol