Få mere at vide
Triadimenol-d4 (4-chlorophenoxy-d4) (mixture of stereoisomers), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triadimenol D4 (Phenoxy D4) |
| CAS | 2121989-56-6 |
| Molekylær formel | C14 D4 H14 Cl N3 O2 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | Triadimenol D4 (Phenoxy D4) |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H18ClN3O2/c1-14(2,3)12(19)13(18-9-16-8-17-18)20-11-6-4-10(15)5-7-11/h4-9,12-13,19 H,1-3H3/i4D,5 D,6 D,7 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(OC(C(O)C(C)(C)C)n2cncn2)c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| IUPAC navn | 1-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuterio-phenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 299.79 |
| Formel vægt | 299.1339 g/mol |
| Vis mere |