missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Triadimefon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triadimefon |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16ClN3O2/c1-14(2,3)12(19)13(18-9-16-8-17-18)20-11-6-4-10(15)5-7-11/h4-9,13H,1-3H3 |
| Formel vægt | 293.0931 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?