missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Triadimefon, TRC

Artikelnummer. 30132941
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132941 25 g
30138317 5 g
17975025 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30132941 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT76712025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 43121-43-3
Molekylær formel C14 H16 Cl N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 293.75
Synonym 2-Butanone, 1-(4-chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-, 1-(4-Chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-2-butanone, 1-(4-Chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1,2,4-triazol-1-yl-2-butanone, 1-(4-Chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)-2-butanone, 1-(4-Chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1-H-1,2,4-triazol-1-yl)butanone, Azocene, BAY 6681F, BAY-MEB 6447, Bayleton, Bayleton 25, Bayleton 250EC, Bayleton 5, Bayleton 5DF, Bayleton 5WP, Bayleton PB, Bayleton special, Fenxiunin, MEB 6447, NSC 303303, Tidifon, Triadimefon, Triadimefone, Triadimephon, Tripinacloraz, Webeton
IUPAC navn 1-(4-chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-one
SMIL CC(C)(C)C(=O)C(Oc1ccc(Cl)cc1)n2cncn2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Triadimefon
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C14H16ClN3O2/c1-14(2,3)12(19)13(18-9-16-8-17-18)20-11-6-4-10(15)5-7-11/h4-9,13H,1-3H3
Formel vægt 293.0931
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.