Få mere at vide
Triadimefon, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triadimefon |
| CAS | 43121-43-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Triadimefon |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C14 H16 Cl N3 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16ClN3O2/c1-14(2,3)12(19)13(18-9-16-8-17-18)20-11-6-4-10(15)5-7-11/h4-9,13H,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)C(=O)C(Oc1ccc(Cl)cc1)n2cncn2 |
| IUPAC navn | 1-(4-chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 293.75 |
| Vis mere |