missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Triacontanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30454936
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454936 10 mg
30450047 2 mg
30453681 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30454936 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT89599810MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 506-50-3
Molekylær formel C30 H60 O2
Molekylvægt (g/mol) 452.8
Synonym Triacontanoic acid (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), Melissic acid, Myricic acid, n-Triacontanoic acid, NSC 53832
IUPAC navn triacontanoic acid
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Melissic Acid
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C30H60O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30(31)32/h2-29H2,1H3,(H,31,32)
Formel vægt 452.4593
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.