Få mere at vide
Triacontan, 98%
Artikelnummer. 10257120 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10257120 1 g Glasflaske 1g
10540974 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10257120 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 278050010
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 638-68-6 | C30H62 | 422,826 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 638-68-6
MDL nummer MFCD00009410
InChI nøgle JXTPJDDICSTXJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-triacontane, triacontane, analytical standard, triacontane, acmc-1b4uf, n-triacontane 250mg, ch3-ch2 28-ch3
PubChem CID 12535
ChEBI CHEBI:31006
IUPAC navn triacontan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triacontane
Smeltepunkt 65°C to 67°C
Farve Hvid
Kogepunkt 455°C
Flammepunkt 238°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C30H62
Lineær formel CH3(CH2)28CH3
Mængde 1 g
Beilstein 01, 176
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Molekylvægt (g/mol) 422.82
Formel vægt 422.82
Procent renhed 98%
Fysisk form Shiny Flakes