Få mere at vide
Triacetyl Aloe-emodin (Urenhed A), TRC
Artikelnummer. 30449838
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449838 25 mg
30449688 5 mg
30452141 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30449838 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT73400025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25395-11-3
Molekylær formel C21H16O8
Molekylvægt (g/mol) 396.35
Synonym 1,8-Bis(acetyloxy)-3-[(acetyloxy)methyl]-9,10-anthracenedione, 1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)anthraquinone Triacetate, Aloe-emodin Impurity A
IUPAC navn (4,5-diacetyloxy-9,10-dioxoanthracen-2-yl)methylacetat
SMIL CC(=O)OCc1cc(OC(=O)C)c2C(=O)c3c(OC(=O)C)cccc3C(=O)c2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triacetyl Aloe-emodin (Impurity A)
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C21H16O8/c1-10(22)27-9-13-7-15-19(17(8-13)29-12(3)24)21(26)18-14(20(15)25)5-4-6-16(18)28-11(2)23/h4-8H,9H2,1-3H3
Formel vægt 396.0845