Få mere at vide
Triacetoxymanganese Dihydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triacetoxymanganese Dihydrate |
| CAS | 19513-05-4 |
| Molekylær formel | C6H9MnO6 . 2(H2O) |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Manganese (III) Acetate Dihydrate, Manganese Triacetate Dihydrate |
| InChI formel | InChI=1S/3C2H4O2.Mn.2H2O/c3*1-2(3)4;;;/h3*1H3,(H,3,4);;2*1H2/q;;;+3;;/p-3 |
| SMIL | O.O.[Mn+3].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-] |
| IUPAC navn | manganese(3+);triacetate;dihydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.1 |
| Formel vægt | 267.9991 |