Få mere at vide
Triacetoxy(methyl)silane, tech. 90%
Artikelnummer. 11436856
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11436856 10 g 10g
11446856 50 g 50g
11456856 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436856 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23974.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4253-34-3 | C7H12O6Si | 220.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4253-34-3
Molekylær formel C7H12O6Si
Molekylvægt (g/mol) 220.25
MDL nummer MFCD00008694
InChI nøgle TVJPBVNWVPUZBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyltriacetoxysilane, methylsilanetriyl triacetate, triacetoxymethylsilane, triacetoxy methyl silane, silanetriol, methyl-, triacetate, silane, methyltriacetoxy, methylsilanetriol triacetate, methyltrihydroxysilane triacetate, apk 1 silane derivative, triacetoxy-methylsilane
PubChem CID 77929
SMIL CC(=O)O[Si](C)(OC(C)=O)OC(C)=O
Tekniske data
Kogepunkt 87°C to 88°C (3mmHg)
Kemisk navn eller materiale Triacetoxy(methyl)silane
Smeltepunkt 40°C to 45°C
Mængde 10 g
FN nummer UN1759
Beilstein 1788668
Flammepunkt 85°C (185°F)
IUPAC navn [diacetyloxy(methyl)silyl]acetat
Formel vægt 220.25
Procent renhed 96%
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.175