Få mere at vide
Triacetoxy(ethyl)silan, 96%
Beskrivelse
Triacetoxy(ethyl)silan anvendes i fugemasser, stoffet anvendes som tværbindingsmiddel og vedhæftningsfremmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
, stoffet anvendes som tværbindingsmiddel og vedhæftningsfremmer.
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 97 °C til 99 °C (4 mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | Triacetoxy(ethyl)silane |
| Smeltepunkt | 7 °C til 9 °C |
| Mængde | 500 g |
| Flammepunkt | 106 °C (224 °F) |
| Brydningsindeks | 1.413 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Tæthed | 1.14 |
| FN nummer | UN1760 |
| Opløselighedsinformation | Hydrolyserer i vand. |
| Vis mere |