Få mere at vide
Triacetoxy(ethyl)silan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400787
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400787 100 g 100g
11410787 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11400787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23187.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17689-77-9 | C8H14O6Si | 234.279 g/mol
Triacetoxy(ethyl)silan anvendes i fugemasser, stoffet anvendes som tværbindingsmiddel og vedhæftningsfremmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Triacetoxy(ethyl)silan anvendes i fugemasser
, stoffet anvendes som tværbindingsmiddel og vedhæftningsfremmer.
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17689-77-9
Molekylær formel C8H14O6Si
Molekylvægt (g/mol) 234.279
MDL nummer MFCD00053703
InChI nøgle KXJLGCBCRCSXQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyltriacetoxysilane, triacetoxyethylsilane, triacetoxy ethyl silane, triacetoxy ethylsilane, ethylsilanetriyl triacetate, silanetriol, ethyl-, triacetate, silanetriol, 1-ethyl-, 1,1,1-triacetate, dsstox_cid_7792, dsstox_rid_78567, dsstox_gsid_27792
PubChem CID 87244
IUPAC navn [diacetyloxy(ethyl)silyl]acetat
SMIL CC[Si](OC(=O)C)(OC(=O)C)OC(=O)C
Tekniske data
Kogepunkt 97°C to 99°C (4mmHg)
Kemisk navn eller materiale Triacetoxy(ethyl)silane
Smeltepunkt 7°C to 9°C
Mængde 100 g
FN nummer UN1760
Flammepunkt 106°C (224°F)
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vægt 234.28
Procent renhed 96%
Brydningsindeks 1.413
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.14