Få mere at vide
Triacetin, Mikromol™
Artikelnummer. 17919394
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17919394 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17919394 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0966.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Triacetin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triacetin
CAS 102-76-1
Analyt- eller komponentnavne Triacetin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H14 O6
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Triacetin, 1,2,3-Propanetriol 1,2,3-triacetate, 1,2,3-Propanetriol triacetate, 1,2,3-Triacetoxypropane, Edenor GTA, Enzactin, Estol 1581, Fungacetin, Glycerin triacetate, Glycerol triacetate, Glyceryl triacetate, Glyped, Kesscoflex TRA, NSC 4796, Priacetin 1580, Priacetin 1581, Triacetin, Triacetine, Triacetylglycerin, Triacetylglycerol, Ujostabil, Vanay
InChI formel InChI=1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
SMIL CC(=O)OCC(COC(=O)C)OC(=O)C
IUPAC navn 2,3-diacetyloxypropylacetat
Molekylvægt (g/mol) 218.2
Mængde 250 mg
Formel vægt 218,079 g/mol