Få mere at vide
Triacetin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16408496
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16408496 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16408496 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0896
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Triacetin is an artificial chemical compound, is the triester of glycerol and acetic acid, and is the second simplest fat after triformin.
Triacetin is an artificial chemical compound, is the triester of glycerol and acetic acid, and is the second simplest fat after triformin.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triacetin
Fysisk form Liquid
CAS 102-76-1
Farve Colorless
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H14O6
Synonym Glyceryl triacetate 1,2,3-Triacetoxypropane
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 2.3 mg/mL (10.54 mM)
SMIL CC(OCC(OC(C)=O)COC(C)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 218.2
Formel vægt 218.2
Procent renhed 98.0%