Få mere at vide
Triacetin, 99%
Artikelnummer. 11974911 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
500ml
Artikelnummer. 11974911
Brand: Thermo Scientific Acros 139220100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 102-76-1 | C9H14O6 | 218.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-76-1
Molekylær formel C9H14O6
Molekylvægt (g/mol) 218.21
InChI nøgle URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym triacetin, glyceryl triacetate, glycerol triacetate, glycerin triacetate, enzactin, triacetine, triacetylglycerol, fungacetin, glyped, triacetyl glycerine
PubChem CID 5541
ChEBI CHEBI:9661
IUPAC navn 2,3-diacetyloxypropylacetat
SMIL CC(=O)OCC(COC(=O)C)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triacetin
Smeltepunkt 3.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.1550g/mL
Kogepunkt 258.0°C
Flammepunkt 138°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel (CH3CO2CH2)2CH(O2CCH3)
Brydningsindeks 1.4290 to 1.4330
Mængde 10 L
Beilstein 02,147
Merck Index 15,9751
Specifik vægtfylde 1.155
Opløselighedsinformation Solubility in water: 64.0g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents,slightly soluble in carbon disulfide
Viskositet 23 mPa.s (20°C)
Formel vægt 218.21
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske