Få mere at vide
Triacetin, 99%
Artikelnummer. 10275330 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10275330 500 mL Glasflaske 500ml
10215240 1 L Glasflaske 1 L
10021490 2.5 L Glasflaske 2.5 L
11974911 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10275330 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 139225000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    335.83 DKK
    302.65 DKK / 500ml
    Spare 33.18 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 102-76-1 | C9H14O6 | 218,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-76-1
Molekylær formel C9H14O6
Molekylvægt (g/mol) 218.21
InChI nøgle URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym triacetin, glyceryl triacetate, glycerol triacetate, glycerin triacetate, enzactin, triacetine, triacetylglycerol, fungacetin, glyped, triacetyl glycerine
PubChem CID 5541
ChEBI CHEBI:9661
IUPAC navn 2,3-diacetyloxypropylacetat
SMIL CC(=O)OCC(COC(=O)C)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triacetin
Smeltepunkt 3,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.1550g/mL
Kogepunkt 258,0 °C
Flammepunkt 138 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3CO2CH2)2CH(O2CCH3)
Brydningsindeks 1,4290 til 1,4330
Mængde 500 mL
Beilstein 02,147
Merck Index 15,9751
Specifik vægtfylde 1.155
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 64,0 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler, let opløselige i kulstofdisulfid
Viskositet 23 mPa (20 °C)
Formel vægt 218.21
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske