Få mere at vide
Tri-tert-butylfosfonium tetrafluoroborat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tri-tert-butylphosphonium Tetrafluoroborate |
| CAS | 131274-22-1 |
| Molekylær formel | C12H28P.BF4 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Tri-tert-butylphosphine Tetrafluoroborate, Tris(tert-butyl)phosphine Tetrafluoroborate, Tris(tert-butyl)phosphonium Tetrafluoroborate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H27P.BF4/c1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9;2-1(3,4)5/h1-9H3;/q;-1/p+1 |
| SMIL | CC(C)(C)[PH+](C(C)(C)C)C(C)(C)C.F[B-](F)(F)F |
| IUPAC navn | tritert-butylfosfanium; Tetrafluororat |
| Molekylvægt (g/mol) | 290.13 |
| Formel vægt | 290.1958 |