Få mere at vide
Tri-tert-butylphosphoniumtetrafluorborat, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10524394 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10524394
Brand: Thermo Scientific Acros 366940050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 131274-22-1 | C12H28BF4P | 290.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 131274-22-1
Molekylær formel C12H28BF4P
Molekylvægt (g/mol) 290.13
MDL nummer MFCD04039975
InChI nøgle YTJUCJAUJCXFTN-UHFFFAOYSA-O
Synonym tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate, t-bu 3ph bf4, tri-t-butylphosphonium tetrafluoroborate, fluoroboric acid tri-tert-butylphosphine adduct, tri-tert-butylphosphanium tetrafluoroborate, tbu3p hbf4, ttbp hbf4, t-bu3p hbf4, tbu 3p hbf4, acmc-20a4f9
PubChem CID 2734635
SMIL F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)[PH+](C(C)(C)C)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 261.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
IUPAC navn tritert-butylphosphanium;tetrafluorborat
Formel vægt 290.13
Procent renhed 97+%
Fysisk form Crystals and/or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.